Learn More
(S)-(+)-2-Aminohexane, ChiPros, 99+ %, ee 99+ %
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
(S)-(+)-2-aminohexane est une importante matière première et un intermédiaire utilisés dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (17 g/l à 20°C)
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec.
(S)-(+)-2-aminohexane est une importante matière première et un intermédiaire utilisés dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (17 g/l à 20°C)
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (S)-(+)-2-Aminohexane |
Point de fusion | <-20°C |
Densité | 0.755 |
Point d’ébullition | 116°C |
Point d’éclair | −3°C (26°F) |
Notes de pourcentage du dosage | ee ≥99 % |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN2733 |
Beilstein | 5237601 |
Sensibilité | Air Sensitive |