Learn More
Epredia™ Méthénamine d’argent de Grocott modifiée (acide périodique) Richard-Allan Scientific™
Distinguez les champignons, les membranes basales et les organismes opportunistes tels que Pneumocystis Carinii dans les coupes de tissus grâce à la méthénamine d’argent de Grocott modifiée (acide périodique) Epredia™ Richard-Allan ScientificTM
38.05€ - 217.00€
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10198198
|
Epredia™
87008 |
Kit de coloration à l’argent, acide périodique | |||||||
12500037
|
Epredia™
88023 |
Méthénamine / borax | |||||||
12563647
|
Epredia™
88024 |
Solution de coloration verte rapide | |||||||
12573647
|
Epredia™
88025 |
Solution de thiosulfate de sodium | |||||||
12583647
|
Epredia™
88026 |
Solution de chlorure d’or (0,1 %) | |||||||
12593647
|
Epredia™
88027 |
Solution d’acide périodique (1%) | |||||||
12563657
|
Epredia™
88036 |
Solution de nitrate d’argent (5 %) | |||||||
Description
Distinguez les champignons, les membranes basales et les organismes opportunistes tels que Pneumocystis Carinii dans les coupes de tissus grâce à la méthénamine d’argent de Grocott modifiée (acide périodique) Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, une formulation de coloration argentée modifiée de façon exclusive qui utilise des capsules de méthénamine / borax afin de créer une solution de travail argentée.
- Les champignons, les membranes basales et les organismes opportunistes, ainsi que les fibres réticulaires, sont colorés en noir
- Le fond est coloré en vert
Sécurité et traitement
- SILVER STAIN KIT, PERIODIC ACID, INC 6 X METHENAMI ne/Borax capsules, 125mL Fast Green stain solu., 125mL sodium thiosulfate solu., 125mL Gold chlorid e solu. (0.1%), 125mL Periodic acid solu. (1%) and 30mL Silver nitrate solu. (5%)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360F-Peut nuire à la fertilité.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: silver nitrate, tetra borate sodium salts, methenamine