Learn More
Epredia™ Méthénamine d’argent de Grocott modifiée (acide périodique) Richard-Allan Scientific™
Distinguez les champignons, les membranes basales et les organismes opportunistes tels que Pneumocystis Carinii dans les coupes de tissus grâce à la méthénamine d’argent de Grocott modifiée (acide périodique) Epredia™ Richard-Allan ScientificTM
Marque: Epredia™ 88025
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Distinguez les champignons, les membranes basales et les organismes opportunistes tels que Pneumocystis Carinii dans les coupes de tissus grâce à la méthénamine d’argent de Grocott modifiée (acide périodique) Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, une formulation de coloration argentée modifiée de façon exclusive qui utilise des capsules de méthénamine / borax afin de créer une solution de travail argentée.
- Les champignons, les membranes basales et les organismes opportunistes, ainsi que les fibres réticulaires, sont colorés en noir
- Le fond est coloré en vert
Spécification
Solution de thiosulfate de sodium | |
125 ml |