Learn More
Epredia™ Méthénamine d’argent de Grocott modifiée (acide périodique) Richard-Allan Scientific™
Distinguez les champignons, les membranes basales et les organismes opportunistes tels que Pneumocystis Carinii dans les coupes de tissus grâce à la méthénamine d’argent de Grocott modifiée (acide périodique) Epredia™ Richard-Allan ScientificTM
Marque: Epredia™ 88027
Description
Distinguez les champignons, les membranes basales et les organismes opportunistes tels que Pneumocystis Carinii dans les coupes de tissus grâce à la méthénamine d’argent de Grocott modifiée (acide périodique) Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, une formulation de coloration argentée modifiée de façon exclusive qui utilise des capsules de méthénamine / borax afin de créer une solution de travail argentée.
- Les champignons, les membranes basales et les organismes opportunistes, ainsi que les fibres réticulaires, sont colorés en noir
- Le fond est coloré en vert
Spécification
Solution d’acide périodique (1%) | |
125 ml |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: periodic acid (H5IO6)