Learn More
Epredia™ Méthénamine d’argent de Grocott modifiée (acide périodique) Richard-Allan Scientific™
Distinguez les champignons, les membranes basales et les organismes opportunistes tels que Pneumocystis Carinii dans les coupes de tissus grâce à la méthénamine d’argent de Grocott modifiée (acide périodique) Epredia™ Richard-Allan ScientificTM
Marque:  Epredia™ 88026
Code produit. 12583647
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Distinguez les champignons, les membranes basales et les organismes opportunistes tels que Pneumocystis Carinii dans les coupes de tissus grâce à la méthénamine d’argent de Grocott modifiée (acide périodique) Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™, une formulation de coloration argentée modifiée de façon exclusive qui utilise des capsules de méthénamine / borax afin de créer une solution de travail argentée.
  • Les champignons, les membranes basales et les organismes opportunistes, ainsi que les fibres réticulaires, sont colorés en noir
  • Le fond est coloré en vert
Spécification
Spécification
Solution de chlorure d’or (0,1 %)
125 ml