Learn More
Thermo Scientific™ Iode de Gram Remel™, flacon de 250 ml
L’iode de Gram Thermo Scientific™ Remel est un mordant utilisé dans les procédures de coloration de Gram.
38.95€ - 191.00€
Spécification
Type | Gram Iodine |
---|---|
Certifications/Conformité | Marquage CE |
Code produit | Marque | Type | Quantité | Certifications/Conformité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Quantité | Certifications/Conformité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11983322
|
Thermo Scientific™
R40077 |
Gram Iodine | Pièce | Marquage CE | N/A | ||||
11933972
|
Thermo Scientific™
R40056 |
250 ml/flacon | Pièce | Marquage CE |
38.95€
250mL |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12687589
|
Thermo Scientific™
R40057 |
250 ml/flacon | 5/paquet | Marquage CE | N/A | ||||
Description
L’iode de Gram Thermo Scientific™ Remel est un mordant utilisé dans les procédures de coloration de Gram.
- Pour les procédures qualitatives permettant de différencier les micro-organismes gram-positifs des micro-organismes gram-négatifs
- Les colorations de Gram sélectionnées portent le marquage CE
Spécification
Gram Iodine | |
Marquage CE |