Learn More
Thermo Scientific™ Iode de Gram Remel™, flacon de 250 ml
L’iode de Gram Thermo Scientific™ Remel est un mordant utilisé dans les procédures de coloration de Gram.
Marque:  Thermo Scientific™ R40057
Code produit. 12687589
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
L’iode de Gram Thermo Scientific™ Remel est un mordant utilisé dans les procédures de coloration de Gram.
  • Pour les procédures qualitatives permettant de différencier les micro-organismes gram-positifs des micro-organismes gram-négatifs
  • Les colorations de Gram sélectionnées portent le marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
250 ml/flacon
5 x 250 ml
5/paquet
Marquage CE