Learn More
Thermo Scientific™ Iode de Gram Remel™, flacon de 250 ml
L’iode de Gram Thermo Scientific™ Remel est un mordant utilisé dans les procédures de coloration de Gram.
Marque: Thermo Scientific™ R40077
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
L’iode de Gram Thermo Scientific™ Remel est un mordant utilisé dans les procédures de coloration de Gram.
- Pour les procédures qualitatives permettant de différencier les micro-organismes gram-positifs des micro-organismes gram-négatifs
- Les colorations de Gram sélectionnées portent le marquage CE
Spécification
Gram Iodine | |
3.785 L | |
Pièce | |
Marquage CE |