Learn More
Thermo Scientific™ Iode de Gram Remel™, flacon de 250 ml
L’iode de Gram Thermo Scientific™ Remel est un mordant utilisé dans les procédures de coloration de Gram.
Marque: Thermo Scientific™ R40056
41.77 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
L’iode de Gram Thermo Scientific™ Remel est un mordant utilisé dans les procédures de coloration de Gram.
- Pour les procédures qualitatives permettant de différencier les micro-organismes gram-positifs des micro-organismes gram-négatifs
- Les colorations de Gram sélectionnées portent le marquage CE
Spécification
250 ml/flacon | |
250 ml | |
Pièce | |
Marquage CE |