Learn More
Hellma™ Cuves de type ultra-micro cellule en quartz Suprasil™
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves de type ultra-micro cellules en quartz Hellma™ Suprasil™ sont équipées d’un bouchon en PE ou ouvertes avec des cônes de pipettes.
504.00€ - 865.00€
Spécification
Type | Ultra-micro cellule d’absorption |
---|---|
Matériau | Quartz Suprasil |
Longueur du trajet optique | 10 mm |
Hauteur (métrique) | 45 mm |
Largeur (métrique) | 12.5 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Matériau du bouchon | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Matériau du bouchon | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11786214
|
Hellma™
105-201-15-40 |
100 μl | Bouchon en PE | Hauteur centrale : 15mm | N/A | ||||
11706224
|
Hellma™
105-202-15-40 |
50 μl | Bouchon en PE | Hauteur centrale : 15mm | N/A | ||||
11716224
|
Hellma™
105-202-85-40 |
50 μl | Bouchon en PE | Hauteur centrale : 8,5mm | N/A | ||||
10514782
|
Hellma™
105-202-85-40 |
50 μl | Bouchon en PE | Hauteur centrale : 8,5mm |
504.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Très résistant aux produits chimiques
- Conserve sa forme, même à des températures élevées pouvant aller jusqu’à environ 1000°C
Spécification
Ultra-micro cellule d’absorption | |
10 mm | |
12.5 mm |
Quartz Suprasil | |
45 mm |