Learn More
Hellma™ Cuves de type ultra-micro cellule en quartz Suprasil™
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves de type ultra-micro cellules en quartz Hellma™ Suprasil™ sont équipées d’un bouchon en PE ou ouvertes avec des cônes de pipettes.
Marque:  Hellma™ 105-202-85-40
Code produit. 10514782
  • 504.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Très résistant aux produits chimiques
  • Conserve sa forme, même à des températures élevées pouvant aller jusqu’à environ 1000°C
Spécification
Spécification
Ultra-micro cellule d’absorption
50 μl
Bouchon en PE
45 mm
Hauteur centrale : 8,5mm
Suprasil QS Quartz
10 mm
12,5mm