Learn More
Hellma™ Cuves de type ultra-micro cellule en quartz Suprasil™
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves de type ultra-micro cellules en quartz Hellma™ Suprasil™ sont équipées d’un bouchon en PE ou ouvertes avec des cônes de pipettes.
Marque:  Hellma™ 105-201-15-40
Code produit. 11786214
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Très résistant aux produits chimiques
  • Conserve sa forme, même à des températures élevées pouvant aller jusqu’à environ 1000°C
Spécification
Spécification
Ultra-micro cellule d’absorption
100 μl
Bouchon en PE
45 mm
Hauteur centrale : 15mm
Quartz Suprasil
10 mm
12.5 mm