Learn More
Hellma™ Cuves de type ultra-micro cellule en quartz Suprasil™
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves de type ultra-micro cellules en quartz Hellma™ Suprasil™ sont équipées d’un bouchon en PE ou ouvertes avec des cônes de pipettes.
Marque: Hellma™ 105-202-15-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Très résistant aux produits chimiques
- Conserve sa forme, même à des températures élevées pouvant aller jusqu’à environ 1000°C
Spécification
Ultra-micro cellule d’absorption | |
50 μl | |
Bouchon en PE | |
45mm |
Hauteur centrale : 15mm | |
Suprasil QS Quartz | |
10 mm | |
12,5mm |