Learn More
Bras latéral simple à motif droit Quickfit™ HP Rotaflo™
Bras latéraux de 100 mm de long
103.00€ - 525.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du bras latéral | Longueur (métrique) | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du bras latéral | Longueur (métrique) | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11946728
|
Quickfit
HP3ST/7 |
10 mm | 210 mm | 3 mm |
103.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11936728
|
Quickfit
HP3ST/5 |
Alésage :5 mm, dia. ext. :8 mm | 210 mm | 3 mm |
103.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15517920
|
Quickfit
HP6ST/10 |
13 mm | 210 mm | 6 mm |
525.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12071892
|
Quickfit
HP6ST/7 |
10 mm | 210 mm | 6 mm |
129.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12041892
|
Quickfit
HP10ST/10 |
13 mm | 225 mm | 10 mm |
198.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Bras latéraux de 100 mm de long
Spécification
Bras latéral simple |