Learn More
Bras latéral simple à motif droit Quickfit™ HP Rotaflo™
Bras latéraux de 100 mm de long
Marque: Quickfit HP3ST/5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bras latéraux de 100 mm de long
Spécification
Bras latéral simple | |
Verre borosilicaté | |
210 mm |
3 mm | |
Alésage :5 mm, dia. ext. :8 mm |