Learn More
Bras latéral simple à motif droit Quickfit™ HP Rotaflo™
Bras latéraux de 100 mm de long
Marque:  Quickfit HP3ST/7
Code produit. 11946728
  • 110.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bras latéraux de 100 mm de long
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bras latéral simple
Verre borosilicaté
210 mm
3 mm
10 mm