Learn More
Bras latéral simple à motif droit Quickfit™ HP Rotaflo™
Bras latéraux de 100 mm de long
Brand: Quickfit HP6ST/10
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Bras latéraux de 100 mm de long
Specifications
Bras latéral simple | |
Verre borosilicaté | |
210 mm |
6 mm | |
13 mm |