Learn More
Flacon de culture en verre borosilicaté Pyrex™
Idéal pour la préparation des cultures
55.50€ - 209.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe du col | 38 mm |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Type de produit | Kit de systèmes de culture |
Forme | Conique |
Forme du fond | Plat |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Price | Quantity & Availability | ||||
12594907
|
Pyrex
1135/26D |
1000 ml | 131 mm |
67.30€
2 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12143112
|
Pyrex
1135/30D |
2000 ml | 166 mm |
55.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12514917
|
Pyrex
1135/14D |
250 ml | 85 mm |
209.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12504917
|
Pyrex
1135/20D |
500 ml | 105 mm |
181.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Compatible avec agitateur
- Long col de tube sans rebord pour une utilisation avec bouchons
- En verre borosilicaté Pyrex™ avec marquage en émail blanc
Specifications
38 mm | |
Kit de systèmes de culture | |
Plat |
Acier inoxydable | |
Conique |