Learn More
Flacon de culture en verre borosilicaté Pyrex™
Idéal pour la préparation des cultures
Marque:  Pyrex 1135/30D
Code produit. 12143112
  • 55.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Compatible avec agitateur
  • Long col de tube sans rebord pour une utilisation avec bouchons
  • En verre borosilicaté Pyrex& avec marquage en émail blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
38 mm
Verre borosilicaté
1
Conique
166 mm
2000 ml
302 mm
Flacon de culture
Plat