Learn More
Flacon de culture en verre borosilicaté Pyrex™
Idéal pour la préparation des cultures
Marque:  Pyrex 1135/14D
184.78 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12514917
  • 209.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Compatible avec agitateur
  • Long col de tube sans rebord pour une utilisation avec bouchons
  • En verre borosilicaté Pyrex& avec marquage en émail blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
38 mm
Verre borosilicaté
10
Conique
85 mm
250 ml
148 mm
Flacon de culture
Plat