Learn More
Flacon de culture en verre borosilicaté Pyrex™
Idéal pour la préparation des cultures
Marque: Pyrex 1135/20D
125.91 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Compatible avec agitateur
- Long col de tube sans rebord pour une utilisation avec bouchons
- En verre borosilicaté Pyrex& avec marquage en émail blanc
Spécification
38 mm | |
Verre borosilicaté | |
5 | |
Conique | |
105 mm |
500 ml | |
183 mm | |
Flacon de culture | |
Plat |