Learn More
Fiole jaugée certifée classe A en verre borosilicaté ambré Pyrex™
Fabriquée en verre borosilicaté avec un revêtement ambré sur les surfaces extérieures afin de faciliter son utilisation avec des solutions photosensibles
127.00€ - 282.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 1042, DIN 12664, USP, ISO / DIN, certifiée conforme “H” |
---|---|
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
Couleur | Ambré |
Description | Inscriptions en émail blanc |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Tolérance | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Tolérance | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11303664
|
Pyrex
3152/12AWC |
100 ml | 14/23 | plusmn; 0,08 ml | 170 mm |
210.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11343664
|
Pyrex
3152/20AWC |
1000 ml | 24/29 | plusmn; 0,3 ml | 300 mm |
203.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11373654
|
Pyrex
3152/06AWC |
10 ml | 10/19 | plusmn; 0,02 ml | 90 mm |
222.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11353664
|
Pyrex
3152/22AWC |
2000 ml | 29/32 | plusmn; 0,5 ml | 370 mm |
216.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11313664
|
Pyrex
3152/14AWC |
200 ml | 14/23 | plusmn; 0,1 ml | 210 mm |
282.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11383654
|
Pyrex
3152/08AWC |
25 ml | 10/19 | plusmn; 0,03 ml | 110 mm |
161.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11323664
|
Pyrex
3152/16AWC |
250 ml | 14/23 | plusmn; 0,12 ml | 220 mm |
127.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11333664
|
Pyrex
3152/18AWC |
500 ml | 19/16 | plusmn;0,2 ml | 260 mm |
157.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11393654
|
Pyrex
3152/10AWC |
50 ml | 12/2 | plusmn; 0,05 ml | 140 mm |
178.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11363654
|
Pyrex
3152/04AWC |
5 ml | 10/19 | plusmn; 0,02 ml | 70 mm |
246.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Étalonnée selon les tolérances requises par la Pharmacopée américaine (USP), plus strictes que celles définies par les normes ISO / DIN
- Gravée avec un numéro de série individuel
- Fournie avec un certificat d’étalonnage pour une traçabilité conforme aux normes nationales
- Certifiée conforme ‘H’
- Bouchon en Pe
- Inscriptions en émail blanc
Spécification
ISO 1042, DIN 12664, USP, ISO / DIN, certifiée conforme “H” | |
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
A |
Polyéthylène | |
Inscriptions en émail blanc | |
Oui |