Learn More
Fiole jaugée certifée classe A en verre borosilicaté ambré Pyrex™
Fabriquée en verre borosilicaté avec un revêtement ambré sur les surfaces extérieures afin de faciliter son utilisation avec des solutions photosensibles
Marque:  Pyrex 3152/04AWC
233.31 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11363654
  • 263.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Étalonnée selon les tolérances requises par la Pharmacopée américaine (USP), plus strictes que celles définies par les normes ISO / DIN
  • Gravée avec un numéro de série individuel
  • Fournie avec un certificat d’étalonnage pour une traçabilité conforme aux normes nationales
  • Certifiée conforme ‘H’
  • Bouchon en Pe
  • Inscriptions en émail blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 1042, DIN 12664, USP, ISO / DIN, certifiée conforme “H”
Ambré
5 ml
70 mm
Oui
10/19
Polyéthylène
Inscriptions en émail blanc
Verre borosilicaté
plusmn; 0,02 ml
A
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote