Learn More
Fiole jaugée certifée classe A en verre borosilicaté ambré Pyrex™
Fabriquée en verre borosilicaté avec un revêtement ambré sur les surfaces extérieures afin de faciliter son utilisation avec des solutions photosensibles
Marque:  Pyrex 3152/14AWC
263.46 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11313664
  • 302.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Étalonnée selon les tolérances requises par la Pharmacopée américaine (USP), plus strictes que celles définies par les normes ISO / DIN
  • Gravée avec un numéro de série individuel
  • Fournie avec un certificat d’étalonnage pour une traçabilité conforme aux normes nationales
  • Certifiée conforme ‘H’
  • Bouchon en Pe
  • Inscriptions en émail blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ISO 1042, DIN 12664, USP, ISO / DIN, certifiée conforme “H”
Ambré
200 ml
210 mm
Oui
14/23
Polyéthylène
Inscriptions en émail blanc
Verre borosilicaté
plusmn; 0,1 ml
A