Learn More
Fiole jaugée certifée classe A en verre borosilicaté ambré Pyrex™
Fabriquée en verre borosilicaté avec un revêtement ambré sur les surfaces extérieures afin de faciliter son utilisation avec des solutions photosensibles
Marque: Pyrex 3152/08AWC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étalonnée selon les tolérances requises par la Pharmacopée américaine (USP), plus strictes que celles définies par les normes ISO / DIN
- Gravée avec un numéro de série individuel
- Fournie avec un certificat d’étalonnage pour une traçabilité conforme aux normes nationales
- Certifiée conforme ‘H’
- Bouchon en Pe
- Inscriptions en émail blanc
Spécification
ISO 1042, DIN 12664, USP, ISO / DIN, certifiée conforme “H” | |
Ambré | |
25 ml | |
110 mm | |
Oui | |
10/19 |
PE | |
Inscriptions en émail blanc | |
Verre borosilicaté | |
plusmn; 0,03 ml | |
A |