Learn More
Buerkle™ Connecteurs en L cylindriques en PVDF
Connectez les tubulures à l'aide des connecteurs en L cylindriques en PVDF Buerkle™ – ce connecteur coudé en plastique spécial PVDF offre la plus grande pureté et la plus grande résistance aux solvants, aux acides et aux bases.
8.70€ - 17.70€
Spécification
Type de produit | Connecteur coudé |
---|---|
Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l'UE, RoHS |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PVDF |
Quantité d’emballage | 10/boîte, 20/taille |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10605611
|
Buerkle™
8713-0004 |
Tuyau de 3 à 5 mm |
8.70€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10156360
|
Buerkle™
8713-0006 |
Tuyau de 5 à 7 mm |
10.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11842313
|
Buerkle™
8713-0008 |
Tuyau de 7 à 9 mm |
11.80€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10117831
|
Buerkle™
8713-0010 |
Tuyau de 9 à 11 mm |
12.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10438431
|
Buerkle™
8713-0012 |
Tuyau de 11 à 13 mm |
14.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10668222
|
Buerkle™
8713-0014 |
Tuyau de 13 à 15 mm |
17.70€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Connecteur cylindrique coudé pour tuyau.- PVDF
- Résistant aux températures jusqu'à +160 °C max.
- Grande résistance aux produits chimiques
- Stérilisable
Spécification
Connecteur coudé | |
Autoclavables | |
10/boîte, 20/taille | |
L cylindrique | |
160°C |
Denrées alimentaires de l'UE, RoHS | |
PVDF | |
Résistant aux produits chimiques, Résistant à la température jusqu’à 160°C, Résistance aux UV | |
Transparent |