Learn More
Buerkle™ Connecteurs en L cylindriques en PVDF
Connectez les tubulures à l'aide des connecteurs en L cylindriques en PVDF Buerkle™ – ce connecteur coudé en plastique spécial PVDF offre la plus grande pureté et la plus grande résistance aux solvants, aux acides et aux bases.
Marque: Buerkle™ 8713-0010
11.15 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
This item is not returnable.
View return policy
Description
Connecteur cylindrique coudé pour tuyau.- PVDF
- Résistant aux températures jusqu'à +160 °C max.
- Grande résistance aux produits chimiques
- Stérilisable
Specifications
Denrées alimentaires de l'UE, RoHS | |
Autoclavable | |
Tuyau de 9 à 11 mm | |
Résistant aux produits chimiques, Résistant à la température jusqu’à 160°C, Résistance aux UV | |
Transparent |
Connecteur coudé | |
PVDF | |
10/boîte, 20/taille | |
L cylindrique | |
160°C |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction