Learn More
Buerkle™ Connecteurs en L cylindriques en PVDF
Connectez les tubulures à l'aide des connecteurs en L cylindriques en PVDF Buerkle™ – ce connecteur coudé en plastique spécial PVDF offre la plus grande pureté et la plus grande résistance aux solvants, aux acides et aux bases.
Marque: Buerkle™ 8713-0008
9.23 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Connecteur cylindrique coudé pour tuyau.- PVDF
- Résistant aux températures jusqu'à +160 °C max.
- Grande résistance aux produits chimiques
- Stérilisable
Spécification
Denrées alimentaires de l'UE, RoHS | |
Autoclavables | |
Tuyau de 7 à 9 mm | |
Résistant aux produits chimiques, Résistant à la température jusqu’à 160°C, Résistance aux UV | |
Transparent |
Connecteur coudé | |
PVDF | |
10/boîte, 20/taille | |
L cylindrique | |
160°C |