Learn More
Buerkle™ Connecteurs en L cylindriques en PVDF
GREENER_CHOICE
Connectez les tubulures à l'aide des connecteurs en L cylindriques en PVDF Buerkle™ – ce connecteur coudé en plastique spécial PVDF offre la plus grande pureté et la plus grande résistance aux solvants, aux acides et aux bases.
Marque:  Buerkle™ 8713-0006
8.84 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10156360
  • 10.35€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Connecteur cylindrique coudé pour tuyau.
  • PVDF
  • Résistant aux températures jusqu'à +160 °C max.
  • Grande résistance aux produits chimiques
  • Stérilisable
Spécification
Spécification
Denrées alimentaires de l'UE, RoHS
Autoclavable
Tuyau de 5 à 7 mm
Résistant aux produits chimiques, Résistant à la température jusqu’à 160°C, Résistance aux UV
Transparent
Connecteur coudé
PVDF
10/boîte, 20/taille
L cylindrique
160°C
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers