Learn More
BRAND™ Tiges d’agitation avec noyau en acier revêtu de PTFE
Tiges d’agitation en polyéthylène haute densité revêtues de PTFE uniques avec noyau en acier avec extrémités arrondies.
17.75€ - 26.65€
Spécification
Description | Noyau en acier revêtu de PTFE |
---|---|
Diamètre (métrique) | 6 mm |
Quantité | 1 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10029880
|
BRAND™
136325 |
300 mm |
20.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10363601
|
BRAND™
136315 |
200 mm |
17.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10161871
|
BRAND™
136320 |
250 mm |
18.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10272191
|
BRAND™
136335 |
400 mm |
26.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Tiges d’agitation avec noyau en acier revêtu de PTFE avec extrémité arrondie
- Polyéthylène haute densité (avec noyau en acier)
- Peut être courbée selon les besoins
- La forme adoptée est conservée définitivement
Spécification
Noyau en acier revêtu de PTFE | |
6 mm | |
1 |