Learn More
BRAND™ Tiges d’agitation avec noyau en acier revêtu de PTFE
Tiges d’agitation en polyéthylène haute densité revêtues de PTFE uniques avec noyau en acier avec extrémités arrondies.
Marque:  BRAND™ 136320
Code produit. 10161871
  • 20.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tiges d’agitation avec noyau en acier revêtu de PTFE avec extrémité arrondie
  • Polyéthylène haute densité (avec noyau en acier)
  • Peut être courbée selon les besoins
  • La forme adoptée est conservée définitivement
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Noyau en acier revêtu de PTFE
6 mm
250 mm
1