Learn More
BRAND™ Tiges d’agitation avec noyau en acier revêtu de PTFE
Tiges d’agitation en polyéthylène haute densité revêtues de PTFE uniques avec noyau en acier avec extrémités arrondies.
Marque:  BRAND™ 136335
Code produit. 10272191
  • 28.80€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tiges d’agitation avec noyau en acier revêtu de PTFE avec extrémité arrondie
  • Polyéthylène haute densité (avec noyau en acier)
  • Peut être courbée selon les besoins
  • La forme adoptée est conservée définitivement
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Noyau en acier revêtu de PTFE
6 mm
400 mm
1