Learn More
BRAND™ Tiges d’agitation avec noyau en acier revêtu de PTFE
Tiges d’agitation en polyéthylène haute densité revêtues de PTFE uniques avec noyau en acier avec extrémités arrondies.
Marque: BRAND™ 136315
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tiges d’agitation avec noyau en acier revêtu de PTFE avec extrémité arrondie
- Polyéthylène haute densité (avec noyau en acier)
- Peut être courbée selon les besoins
- La forme adoptée est conservée définitivement
Spécification
Noyau en acier revêtu de PTFE | |
6 mm | |
200 mm | |
1 |