Learn More
Digi-Sense™ Thermomètre de poche préétalonné Digi-Sense™
Les thermomètres de poche préétalonnés Digi-Sense offrent des mesures rapides de température avec une excellente précision
28.22€ - 32.63€
Spécification
Jetable | Non |
---|---|
À utiliser avec (application) | Laboratoire, éducation, R&D |
Comprend | Protection de sonde, pile et rapport d’étalonnage NIST Traceable avec données fournies par InnoCal |
Durée de mesure | 20 sec. |
Type de sonde | Pénétration |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15820046
|
Digi-Sense™
20250-33 |
Thermomètre de poche numérique en forme de stylo |
32.63€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15810046
|
Digi-Sense™
20250-32 |
Large Head Digital Pocket Thermometer | |||||||
Description
- Mesures fiables
- Préétalonnés conformément aux normes de traçabilité NIST
Garantie
2 ans
Spécification
Non | |
Protection de sonde, pile et rapport d’étalonnage NIST Traceable avec données fournies par InnoCal | |
Pénétration | |
482°F | |
− 40°F | |
-40°F à +482°F | |
Traçabilité NIST | |
Numérique LCD |
Laboratoire, éducation, R&D | |
20 sec. | |
0,1° | |
250°C | |
−40°C | |
-40°C à +250°C | |
± 1,5 % de la mesure + 2,2° |