Learn More
Digi-Sense™ Thermomètre de poche préétalonné Digi-Sense™
Les thermomètres de poche préétalonnés Digi-Sense offrent des mesures rapides de température avec une excellente précision
Marque: Digi-Sense™ 20250-33
Includes: Batterie
Description
- Mesures fiables
- Préétalonnés conformément aux normes de traçabilité NIST
Prestations de service
2 ans
Spécification
Non | |
8,125 po | |
Protection de sonde, pile et rapport d’étalonnage NIST Traceable avec données fournies par InnoCal | |
Pénétration | |
Thermomètre de poche numérique en forme de stylo | |
250°C | |
-40°C | |
-40°C à +250°C | |
± 1,5 % de la mesure + 2,2° |
Laboratoire, éducation, R&D | |
20,6 cm | |
20 sec. | |
0,1° | |
482°F | |
-40°F | |
-40°F à +482°F | |
Traçabilité NIST | |
Numérique LCD |