Learn More
Digi-Sense™ Thermomètre de poche préétalonné Digi-Sense™
Les thermomètres de poche préétalonnés Digi-Sense offrent des mesures rapides de température avec une excellente précision
Marque: Digi-Sense™ 20250-32
Includes: Battery
Description
- Reliable measurements
- Precalibrated to NIST-traceable standards
Prestations de service
2 ans
Spécification
Reusable | |
6 in. | |
Protective probe guard, battery and NIST-traceable calibration report with data supplied by InnoCal | |
Penetration | |
Large Head Digital Pocket Thermometer | |
482°F | |
-40°F | |
-40°F to +482°F | |
NIST-traceable | |
Digital LCD |
Laboratory, educational, R&D | |
15.2 cm | |
20 sec. | |
0.1° | |
None | |
250°C | |
-40°C | |
-40°C to +250°C | |
±1.5% of reading +2.0° |