Learn More
Ansell™ Gants lourds en fibres d’aramide PowerFlex™ série 80-658
Protègent l’utilisateur avec une construction à triple couche composée d’acier, de fibres de verre et de fibres d’aramide pour une résistance extrême aux coupures, aux éclaboussures et aux bavures.
343.00€
Spécification
Latex Free | Non |
---|---|
Type de manchette de gant | Poignet en maille long |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11726723
|
Ansell™
80658100 |
10 |
343.00€
12 paires |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12647011
|
Ansell™
80658110 |
11 |
343.00€
12 paires |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12657011
|
Ansell™
80658060 |
6 |
343.00€
12 paires |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11725834
|
Ansell™
80658080 |
8 |
343.00€
12 paires |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11736723
|
Ansell™
80658090 |
9 |
343.00€
12 paires |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15646906
|
Ansell™
80658070 |
7 |
343.00€
12 paires |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Gants de protection mécaniques
- Dépasse le niveau 5 de protection EN 388 contre les coupures.
- Manchette extralongue pour une meilleure protection de l’avant-bras.
- Trempée aux ¾ et déperlante, protège la peau des solutions liquides désagréables.
- Bonne résistance au contact thermique.
- La protection EN407 de niveau 2 correspond à la manipulation sûre des objets chauds.
- Finition froissée en caoutchouc naturel pour une préhension ferme.
- Durable, offre une solution très économique.
- La couleur vert bruyère aide à masquer la saleté.
- Excellente lavabilité, sans diminution du confort ni décoloration.
Applications
- Manipulation de charges lourdes, bords métalliques
- Traitement des déchets : recyclage, tri (verre, boîtes de conserve, pièces métalliques)
- Manipulation de feuilles de verre, d’objets tranchants
- Manipulation de feuilles métalliques, découpe de pièces sèches, peintes ou galvanisées
Spécification
Non | |
Poignet en maille long |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Gants lourds en fibres d’aramide PowerFlex™ série 80-658