Learn More
Ansell™ Gants lourds en fibres d’aramide PowerFlex™ série 80-658 Code produit.: 11736723
Ajouter au panier
Ansell™ Gants lourds en fibres d’aramide PowerFlex™ série 80-658
Code produit. 11736723 Tous les produits Ansell Produits
9
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Code produit. 11736723
Marque: Ansell™ 80658090
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protègent l’utilisateur avec une construction à triple couche composée d’acier, de fibres de verre et de fibres d’aramide pour une résistance extrême aux coupures, aux éclaboussures et aux bavures.
  • Gants de protection mécaniques
  • Dépasse le niveau 5 de protection EN 388 contre les coupures.
  • Manchette extralongue pour une meilleure protection de l’avant-bras.
  • Trempée aux ¾ et déperlante, protège la peau des solutions liquides désagréables.
  • Bonne résistance au contact thermique.
  • La protection EN407 de niveau 2 correspond à la manipulation sûre des objets chauds.
  • Finition froissée en caoutchouc naturel pour une préhension ferme.
  • Durable, offre une solution très économique.
  • La couleur vert bruyère aide à masquer la saleté.
  • Excellente lavabilité, sans diminution du confort ni décoloration.
Applications
  • Manipulation de charges lourdes, bords métalliques
  • Traitement des déchets : recyclage, tri (verre, boîtes de conserve, pièces métalliques)
  • Manipulation de feuilles de verre, d’objets tranchants
  • Manipulation de feuilles métalliques, découpe de pièces sèches, peintes ou galvanisées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™
Certifications/Conformité Marquage CE, norme CATÉGORIE III EN 388 : X543, EN 407
Matériau de la manchette Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™
Finition externe Froissée
Latex Free Non
Type de produit Gants lourds
Dimensions 9
Type de manchette de gant Poignet en maille long
Matériau de revêtement Latex de caoutchouc naturel
Doublure Latex de caoutchouc naturel
Type de paume Paume enduite 3/4
Quantité 72 paires
Résistant à Bonne résistance à la chaleur et aux coupures
Nom du produit
Ansell™ Gants lourds en fibres d’aramide PowerFlex™ série 80-658 >