Learn More
Ansell™ Gants lourds en fibres d’aramide PowerFlex™ série 80-658 Code produit.: 12647011
Ajouter au panier
Ansell™ Gants lourds en fibres d’aramide PowerFlex™ série 80-658
Code produit. 12647011 Tous les produits Ansell Produits
11
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Code produit. 12647011
Marque: Ansell™ 80658110
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protègent l’utilisateur avec une construction à triple couche composée d’acier, de fibres de verre et de fibres d’aramide pour une résistance extrême aux coupures, aux éclaboussures et aux bavures.
  • Gants de protection mécaniques
  • Dépasse le niveau 5 de protection EN 388 contre les coupures.
  • Manchette extralongue pour une meilleure protection de l’avant-bras.
  • Trempée aux ¾ et déperlante, protège la peau des solutions liquides désagréables.
  • Bonne résistance au contact thermique.
  • La protection EN407 de niveau 2 correspond à la manipulation sûre des objets chauds.
  • Finition froissée en caoutchouc naturel pour une préhension ferme.
  • Durable, offre une solution très économique.
  • La couleur vert bruyère aide à masquer la saleté.
  • Excellente lavabilité, sans diminution du confort ni décoloration.
Applications
  • Manipulation de charges lourdes, bords métalliques
  • Traitement des déchets : recyclage, tri (verre, boîtes de conserve, pièces métalliques)
  • Manipulation de feuilles de verre, d’objets tranchants
  • Manipulation de feuilles métalliques, découpe de pièces sèches, peintes ou galvanisées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™
Certifications/Conformité Marquage CE, norme CATÉGORIE III EN 388 : X543, EN 407
Matériau de la manchette Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™
Finition externe Froissée
Latex Free Non
Type de produit Gants lourds
Dimensions 11
Type de manchette de gant Poignet en maille long
Matériau de revêtement Latex de caoutchouc naturel
Doublure Latex de caoutchouc naturel
Type de paume Paume enduite 3/4
Quantité 72 paires
Résistant à Bonne résistance à la chaleur et aux coupures
Nom du produit
Ansell™ Gants lourds en fibres d’aramide PowerFlex™ série 80-658 >