Learn More
Ansell™ Gants lourds en fibres d’aramide PowerFlex™ série 80-658
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Gants de protection mécaniques
- Dépasse le niveau 5 de protection EN 388 contre les coupures.
- Manchette extralongue pour une meilleure protection de l’avant-bras.
- Trempée aux ¾ et déperlante, protège la peau des solutions liquides désagréables.
- Bonne résistance au contact thermique.
- La protection EN407 de niveau 2 correspond à la manipulation sûre des objets chauds.
- Finition froissée en caoutchouc naturel pour une préhension ferme.
- Durable, offre une solution très économique.
- La couleur vert bruyère aide à masquer la saleté.
- Excellente lavabilité, sans diminution du confort ni décoloration.
Applications
- Manipulation de charges lourdes, bords métalliques
- Traitement des déchets : recyclage, tri (verre, boîtes de conserve, pièces métalliques)
- Manipulation de feuilles de verre, d’objets tranchants
- Manipulation de feuilles métalliques, découpe de pièces sèches, peintes ou galvanisées
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
Certifications/Conformité | Marquage CE, norme CATÉGORIE III EN 388 : X543, EN 407 |
Matériau de la manchette | Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
Finition externe | Froissée |
Latex Free | Non |
Type de produit | Gants lourds |
Dimensions | 8 |
Type de manchette de gant | Poignet en maille long |
Matériau de revêtement | Latex de caoutchouc naturel |
Doublure | Latex de caoutchouc naturel |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Gants lourds en fibres d’aramide PowerFlex™ série 80-658 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu