Learn More
Iodate de potassium, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., 99,7 à 100,4 %
47.68€ - 5128.31€
Identifiants chimiques
CAS 7758-05-6
Formule moléculaire IKO3
Poids moléculaire (g/mol) 214.00
Numéro MDL MFCD00011406
Clé InChI JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
CID PubChem 23665710
Nom IUPAC iodate de potassium
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15682990
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
30314-100G
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15603000
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
30314-250G
250 g
130.41€
250g
15692990
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
30314-1KG
1 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15613000
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell-Fluka
30314-25KG
25 kg
5128.31€
25kg
Description
Description
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
7758-05-6
214.00
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
23665710
[O-]I(=O)=O.[K+]
IKO3
MFCD00011406
potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
iodate de potassium
Spécification
Potassium Iodate
IKO3
MFCD00011406
potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
[O-]I(=O)=O.[K+]
214.00
214g/mol
puriss. p.a.
7758-05-6
KIO3
1479
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
iodate de potassium
23665710
99.7 to 104%
3.93g/mL at 25°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P220-P261-P305 + P351 + P338
H272-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 231-831-9
missing translation for 'rtecsNumber' : NN1350000