Learn More
Iodate de potassium, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
25 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium Iodate |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | KIO3 |
Numéro UN | 1479 |
Poids de la formule | 214g/mol |
Pourcentage de pureté | 99.7 to 104% |
Qualité | puriss. p.a. |
Densité | 3.93g/mL at 25°C |