Learn More
Iodate de potassium, Honeywell Fluka™
Code produit. 15682990
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
25 kg
Puriss. p.a., 99,7 à 100,4 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-05-6
Formule moléculaire IKO3
Poids moléculaire (g/mol) 214.00
Numéro MDL MFCD00011406
Clé InChI JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
CID PubChem 23665710
Nom IUPAC iodate de potassium
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Iodate
Quantité 100 g
Formule linéaire KIO3
Numéro UN 1479
Poids de la formule 214g/mol
Pourcentage de pureté 99.7 to 104%
Qualité puriss. p.a.
Densité 3.93g/mL at 25°C