Learn More
Iodate de potassium, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
25 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Potassium Iodate |
Quantité | 250 g |
Formule linéaire | KIO3 |
Numéro UN | 1479 |
Poids de la formule | 214g/mol |
Pourcentage de pureté | 99.7 to 104% |
Qualité | puriss. p.a. |
Densité | 3.93g/mL at 25°C |
Safety and Handling
Product Identifier
- Potassium iodate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium iodate