Learn More
Dihydrate de fluorure de potassium, 98 %, qualité réactif, Honeywell™
Qualité réactif, 98 %
39.80€ - 244.82€
Identifiants chimiques
CAS | 13455-21-5 |
---|---|
Formule moléculaire | FH4KO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 94.13 |
Numéro MDL | MFCD00149929 |
Clé InChI | MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate |
CID PubChem | 23708904 |
SMILES | O.O.[F-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15672160
|
Honeywell Research Chemicals
221872-5G |
5 g | Flacon poly | N/A | |||||
15652160
|
Honeywell Research Chemicals
221872-100G |
100 g | Flacon poly | N/A | |||||
15662160
|
Honeywell Research Chemicals
221872-500G |
500 g | Flacon poly | N/A | |||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
13455-21-5 | |
94.13 | |
MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M | |
23708904 |
FH4KO2 | |
MFCD00149929 | |
potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate | |
O.O.[F-].[K+] |
Spécification
Potassium Fluoride Dihydrate | |
FH4KO2 | |
MFCD00149929 | |
potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate | |
O.O.[F-].[K+] | |
94.13 | |
94.13g/mol | |
Réactif |
13455-21-5 | |
KF · 2H2O | |
UN1812 | |
MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M | |
potassium;fluoride;dihydrate | |
23708904 | |
98% |
Sécurité et traitement
P261-P301 + P310-P302 + P352-P304 + P340
H301-H311-H331
missing translation for 'dotInformation' : 6.1/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 232-151-5