Learn More
Dihydrate de fluorure de potassium, 98 %, qualité réactif, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Poly Bottle
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Potassium Fluoride Dihydrate |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | KF · 2H2O |
Numéro UN | UN1812 |
Nom IUPAC | potassium dihydrate fluoride |
Poids de la formule | 94.13g/mol |
Pourcentage de pureté | 98% |
Qualité | Réactif |
Conditionnement | Flacon poly |