missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dihydrate de fluorure de potassium, 98 %, qualité réactif, Honeywell™

Code produit. 15662160
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.

Qualité réactif, 98 %

  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 13455-21-5
Formule moléculaire FH4KO2
Poids moléculaire (g/mol) 94.13
Numéro MDL MFCD00149929
Clé InChI MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate
CID PubChem 23708904
SMILES O.O.[F-].[K+]

Spécification

Nom chimique ou matériau Potassium Fluoride Dihydrate
Quantité 500 g
Formule linéaire KF · 2H2O
Numéro UN UN1812
Nom IUPAC potassium dihydrate fluoride
Poids de la formule 94.13g/mol
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Réactif
Conditionnement Flacon poly
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'