Learn More
Dihydrate de fluorure de potassium, 98 %, qualité réactif, Honeywell™
Code produit. 15672160
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Qualité réactif, 98 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13455-21-5
Formule moléculaire FH4KO2
Poids moléculaire (g/mol) 94.13
Numéro MDL MFCD00149929
Clé InChI MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate
CID PubChem 23708904
SMILES O.O.[F-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Fluoride Dihydrate
Quantité 5 g
Formule linéaire KF · 2H2O
Numéro UN UN1812
Nom IUPAC potassium;fluoride;dihydrate
Poids de la formule 94.13g/mol
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Réactif
Conditionnement Flacon poly