Learn More
Solution saturée de chlorure de potassium, pure, solution de remplissage d’électrode, Fisher Chemical
35.80€ - 91.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7447-40-7, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | ClK |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.55 |
Numéro MDL | MFCD00011360 |
Clé InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 4873 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10744181
|
Fisher Chemical
J/2983/05 |
100 mL | Flacon en verre ambré | ||||||
15938776
|
Fisher Chemical
J/2983/07 |
250 mL | Flacon en plastique PEHD | ||||||
15948776
|
Fisher Chemical
J/2983/15 |
1 L | Flacon en plastique PEHD | ||||||
Description
Identifiants chimiques
7447-40-7, 7732-18-5 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:32588 |
ClK | |
MFCD00011360 | |
4873 | |
[Cl-].[K+] |
Spécification
106°C | |
Liquide | |
MFCD00011360 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
Chlorure de potassium | |
4873 |
7447-40-7, 7732-18-5 | |
ClK | |
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 | |
CHEBI:32588 |