Learn More
Solution saturée de chlorure de potassium, pure, solution de remplissage d’électrode, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 L
100 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 106°C |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 1 L |
Synonyme | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite |
Nom IUPAC | potassium chloride |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |